主要文件
8.04805
Sigma-Aldrich
Isobutyronitrile
for synthesis
别名:
Isobutyronitrile, Isopropyl cyanide, 2-Methylpropionitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCN
CAS号:
分子量:
69.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
201-147-5
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
43.5 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
482 °C
效能
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-12.7 % (v/v)
pH值(酸碱度)
6 ( in H2O)
mp
-72 °C
转变温度
flash point 8 °C
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.770 - 0.771
Identity (IR): passes test
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
46.4 °F
闪点(°C)
8 °C