文件
8.00420
Sigma-Aldrich
3-Aminophenol
for synthesis
别名:
3-Aminophenol, 3-Hydroxyaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-(NH2)C6H4OH
CAS号:
分子量:
109.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
209-711-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
>600 °C
效力
924 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
164 °C/15 hPa
mp
122 °C
轉變溫度
flash point 178 °C
溶解度
26 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 25 °C
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
InChI 密鑰
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2