主要文件
8.04311
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
别名:
4′-Hydroxyacetophenone, 4-Acetylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(OH)C6H4COCH3
CAS号:
分子量:
136.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
202-802-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
mp
105-108 °C
轉變溫度
flash point 166 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI 密鑰
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
330.8 °F
閃點(°C)
166 °C