主要文件
8.03772
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenol
for synthesis
别名:
2,6-Dimethylphenol, 2,6-DMP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2,6-(CH3)2C6H3OH
CAS号:
分子量:
122.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
209-400-1
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.2 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
555 °C
效能
296 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH值(酸碱度)
6-7 (20 °C, 8 g/L in H2O)
沸点
203 °C
mp
42-46 °C
转变温度
flash point 73 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
应用
2,6-Dimethylphenol for synthesis. CAS 576-26-1, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃OH.
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
186.8 °F - closed cup
闪点(°C)
86 °C - closed cup