About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7Br
CAS号:
分子量:
122.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
203-445-0
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
146 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
490 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
3.4-9.1 % (v/v)
沸点
71 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
转变温度
flash point -10 °C
溶解性
2.5 g/L
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
BrCCC
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChI key
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.352 - 1.355
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.352 - 1.355
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
71.6 °F - closed cup
闪点(°C)
22 °C - closed cup