主要文件
8.03580
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpiperazine
for synthesis
别名:
1,4-Dimethylpiperazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N2
CAS号:
分子量:
114.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-412-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
20 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
180 °C
效力
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-9.6 % (v/v)
pH值
11.4 ( in H2O)
mp
-1 °C
轉變溫度
flash point 22 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.851
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
68.0 °F
閃點(°C)
20 °C