About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)2COCl
CAS号:
分子量:
106.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
205-498-5
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
39 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
280 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.5-7.3 % (v/v)
折射率
n20/589 1.412
沸点
101-105 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
转变温度
flash point 18 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
ClC(=O)CCC
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI key
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
闪点(°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1