主要文件
8.01603
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane
for synthesis
别名:
1-Bromohexane, Hexyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5Br
CAS号:
分子量:
165.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
203-850-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
4 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-85 °C
轉變溫度
flash point 47 °C
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.174 - 1.176
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup