主要文件
8.00763
Sigma-Aldrich
D-(+)-Malic acid
for the resolution of racemates for synthesis
别名:
D-(+)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH(OH)CH2COOH
CAS号:
分子量:
134.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
211-262-2
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.0% (acidimetric)
pH值(酸碱度)
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101-104 °C
溶解性
364 g/L
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 101 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): +27.0 - +30.0 °
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3