About This Item
线性分子式:
CH2=C(CH3)COOC2H5
CAS号:
分子量:
114.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
202-597-5
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
21.3 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
329 °C
效能
14600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8 % (v/v)
沸点
119-121 °C/1013 hPa
mp
-61--59 °C
转变温度
flash point 18 °C
溶解性
5.1 g/L
密度
0.913 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChI key
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.912 - 0.913
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.912 - 0.913
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
66.2 °F - closed cup
闪点(°C)
19 °C - closed cup