產品線
MVP ICON®
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
MVP ICON®
應用
food and beverages
相容性
for use with MVP ICON instrument
一般說明
MVP ICON电导率探头设计用于水基液体中电导率(μS/cm)、浓度(ppm)和温度(°C或°F)的通用测量。
應用
准确测量清洁剂和消毒剂的浓度,以百万分率(ppm)表示,可确保在使用前正确混合化学品。这些化学物质的浓度过高会导致设备损坏和数千美元不必要的化学成本。精确的浓度读数可确保化学溶液正确混合,从而有效地清洁和消毒。同时测量过程控制和CIP冲洗水的洁净度可提高对卫生和HACCP要求的依从性。
特點和優勢
降低卫生化学品成本
MVP ICON电导率探头可以准确测量清洁剂和消毒剂的浓度(百万分之一(ppm)),从而确保在使用前正确混合化学品。 这些化学物质的浓度过高会导致设备损坏和数千美元不必要的化学成本。 精确的浓度读数可确保化学溶液正确混合,从而有效地清洁和消毒。
水质监测
MVP ICON电导率探头可测量过程控制和CIP冲洗水的清洁度,从而增加对卫生和HACCP要求的遵守。 该探头可安全用于食品工业,可重复使用且几乎无需维护。
快速且易于报告
MVP ICON电导率探头可同时测量电导率、浓度和温度,从而节省了时间和劳动力。 结果自动记录在MVP ICON数据库中,以便快速上传至PC,无需手动记录保存。
MVP ICON电导率探头可以准确测量清洁剂和消毒剂的浓度(百万分之一(ppm)),从而确保在使用前正确混合化学品。 这些化学物质的浓度过高会导致设备损坏和数千美元不必要的化学成本。 精确的浓度读数可确保化学溶液正确混合,从而有效地清洁和消毒。
水质监测
MVP ICON电导率探头可测量过程控制和CIP冲洗水的清洁度,从而增加对卫生和HACCP要求的遵守。 该探头可安全用于食品工业,可重复使用且几乎无需维护。
快速且易于报告
MVP ICON电导率探头可同时测量电导率、浓度和温度,从而节省了时间和劳动力。 结果自动记录在MVP ICON数据库中,以便快速上传至PC,无需手动记录保存。
成分
一个MVP ICON电导率探头
相容性
任何其他组合都可能导致探头和仪器性能丧失或不可逆损坏。PPM测量需要使用MVP ICON仪表板软件。
適合性
食品加工、HACCP监测、卫生
原則
电导率探头采用4-石墨电极电池设计(k=0.45),电池长度为1 cm,带有热敏电阻,可提供温度读数,范围为0 - 80°C,并具有自动温度补偿功能。内置在MVP ICON仪器中的固态组件控制该传感元件。
測試方式
电导率
儲存和穩定性
Clean probe thoroughly with water and a mild detergent solution. Rinse with deionized water. Store probe in original packaging when not in use.
系統要求
- Windows 7或Windows 10
- 最低内存要求512 MB;建议至少1GB或更大的RAM
- 至少16 Gb的硬盘空间
- 1280 x 800或更高的WXGA视频分辨率
- 鼠标或其他指向设备
- 一个可用的USB端口
- Adobe Acrobat Reader或类似的PDF阅读器
- 打印机(可选)
法律資訊
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany