主要文件
69453-M
Sigma-Aldrich
HMS174(DE3)感受态细胞- Novagen
Escherichia coli, rod shaped
别名:
DE3 Competent Cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106202
NACRES:
NA.81
产品名称
HMS174(DE3)感受态细胞- Novagen, HMS174 strains provide high transformation efficiencies and the recA mutation in a K-12 background. Strain may stabilize certain target genes whose products may cause the loss of the DE3 prophage.
生物来源
Escherichia coli
质量水平
制造商/商品名称
Novagen®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
生长模式
adherent or suspension
形态学
rod shaped
技术
microbiological culture: suitable
细胞转化
transformation efficiency: >5×106 cfu/μg
运输
dry ice
储存温度
−70°C
一般描述
基因型:F-recA1 hsdR(rK12- mK12+) (DE3) (Rif R)
本产品含有转基因生物(GMO)。在欧盟范围内,转基因物种分别受欧洲议会和理事会的2001/18 /EC和2009/41/EC指令及其成员国中国家所实施规范的约束。该法规规定我们有义务索取您以及处理转基因生物的机构的相关信息。请点击here获得最终用户声明(EUD)表格。
HMS174菌株在aK-12背景中提供recA突变。与BLR一样,这些菌株可能稳定某些靶基因,其产物可能导致DE3原噬菌体的丢失。
DE3表明宿主是λDE3的溶酶原,因此携带一个由lacUV5启动子控制的T7 RNA聚合酶基因的染色体拷贝。这些菌株适合于通过IPTG诱导从pET载体中克隆的靶基因生产蛋白质。
HMS174菌株在K-12背景下提供高转化效率和recA突变。菌株可以稳定某些靶基因,其产物可能导致DE3原噬菌体的丢失。
组分
0.4 ml1 ml成分
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlHMS174(DE3)感受态细胞
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC培养基
•2 ng2 ng测试质粒
警告
毒性:多个毒性值,请参阅MSDS(O)
法律信息
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2