文件
679102
Millipore
维生素 D3, 25-羟基-
Metabolite of vitamin D3 via a single cytochrome P450-mediated hydroxylation.
别名:
维生素 D3, 25-羟基-, 25-OH-D₃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H44O2
CAS号:
分子量:
400.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥99% (LC/MS)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
ethanol: 10 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
一般說明
维生素D3通过一次细胞色素P450介导的羟化作用形成的代谢产物。再经过一次细胞色素P450介导的羟化作用会形成1α,25-二羟基维生素D。本品是维生素D3在循环系统中形成的主要代谢物。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有毒 & 致癌/致畸性(G)
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液可在-20°C最长稳定4个月。
其他說明
DeLuca, H.F., and Schnoes, H.K.1983.Annu.Rev. Biochem.52, 411.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1