主要文件
666122-M
Millipore
尿素
Molecular Biology Grade, End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
别名:
碳酰二胺, 碳酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CONH2
CAS号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
NACRES:
NA.25
等级
Molecular Biology
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 9867
方案
≥98%
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
mp
132-135 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
吸附
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
异质活性
DNases, proteases, RNases, none detected
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
End product of the urea cycle (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm). A topical keratolytic agent.
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
应用
用于蛋白质变性以及作为不溶性或变性蛋白的温和增溶剂。可用于从已由 6M 盐酸胍变性的样品(如包涵体)复性蛋白质。可与盐酸胍和二硫苏糖醇 (DTT) 一起用于复性变性蛋白以恢复其天然或活性形式。
警告
Toxicity: Irritant (B)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1