Key Documents
616407
Sigma-Aldrich
TACE底物IV,荧光性
别名:
TACE底物IV,荧光性, TNF-α转化酶底物IV,荧光,Abz-LAQAVRSSSR-Dpa,ADAM-17底物IV,荧光
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C59H93N23O20
分子量:
1444.51
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥95% (HPLC)
品質等級
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
螢光
λex ~320 nm
λem ~420 nm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种内部猝灭的、荧光的10氨基酸肽底物,可用于通过连续荧光测定法监测TNF-α转化酶(TACE)活性。也可用于筛选TACE抑制剂(当底物浓度为Vmax的一半时,kcat = 21.6 s-1,S0.5 = 342 µM)。底物在Ala-Val酰胺键处断裂。基质基本上不被MMP-1、MMP-9或MMP-13切割。在水性缓冲液中表现出更好的溶解度。最大激发波长:~320 nm;最大发射波长:~420 nm。
一种内部猝灭的荧光十肽底物,用于持续监测TACE活性和高通量筛选TACE抑制剂(kcat = 21.6 s-1,底物浓度为Vmax的一半,S0.5 = 342 µM)。底物在Ala-Val酰胺键处断裂。作为MMP-1、MMP-9和MMP-13的不良底物。在水性缓冲液中表现出更好的溶解度。
生化/生理作用
kcat=21.6 s-1,底物浓度为Vmax的一半,S0.5 = 342 µM
主靶
用于持续监测TACE活性的荧光十肽底物
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
序列
Abz-Leu-Ala-Gln-Ala-Val-Arg-Ser-Ser-Ser-Arg-Dpa
外觀
作为三氟乙酸盐提供。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Jin, G., et al. 2002.Anal.Biochem.302, 269.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1