主要文件
573462
Sigma-Aldrich
琥珀酰-Ala-Ala-Pro-Phe-对硝基苯胺
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase.
别名:
琥珀酰-Ala-Ala-Pro-Phe-对硝基苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H36N6O9
CAS号:
分子量:
624.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
颜色
white to off-white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-28(41)23(17-20-7-4-3-5-8-20)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24,33H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,38,39)(H,34,41,42)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChI key
NZSFNPKTEBHXQS-WJNSRDFLSA-N
一般描述
用于人白细胞组织蛋白酶G的灵敏的发色底物,与弹性蛋白酶无反应。并且,糜蛋白酶的灵敏底物,能够检测纳克量。
生化/生理作用
产物不与ATP竞争。
可逆:否
用于人白细胞组织蛋白酶G的
主要靶标发色底物
细胞可渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
Barrett, A.J.1981.Methods Enzymol.80, 561.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3