主要文件
5.89585
Sigma-Aldrich
1-丙醇
anhydrous, 99.7%
别名:
丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
60.10
Beilstein:
1098242
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191601
NACRES:
NA.22
等级:
anhydrous
方案:
99.7%
沸点:
97 °C (lit.)
蒸汽压:
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
等级
anhydrous
质量水平
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽压
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
方案
99.7%
自燃温度
700 °F
expl. lim.
13.7 %
折射率
n20/D 1.384 (lit.)
沸点
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
密度
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
71.6 °F - closed cup
闪点(°C)
22 °C - closed cup