主要文件
1.01024
Supelco
1-丙醇
for liquid chromatography LiChrosolv®
别名:
1-丙醇, 正丙醇,丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H8O
CAS号:
分子量:
60.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
200-746-9
NACRES:
NA.03
方案:
≥99.8% (GC)
技术:
HPLC: suitable
沸点:
96.5-98 °C/1013 hPa
蒸汽压:
19 hPa ( 20 °C)
蒸汽压
19 hPa ( 20 °C)
质量水平
描述
isocratic
产品线
LiChrosolv®
方案
≥99.8% (GC)
表单
liquid
自燃温度
360 °C
expl. lim.
2.1-19.2 % (v/v)
技术
HPLC: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
蒸发残留物
≤2.0 mg/L
透射比
230 nm, ≥70%
240 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
转变温度
flash point 15 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
一般描述
LiChrosolv 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,因而其是可重现分离的理想选择。由于在分析型HPLC中分离通常在梯度条件下进行,因此我们提供“梯度级”和“等度级”的溶剂。这使得所使用的溶剂的梯度影响最小化。
应用
  • AZ91D镁合金在蒸馏水中的腐蚀行为。: 本研究考察了AZ91D镁合金在暴露于蒸馏水时的腐蚀行为。该研究提供了有关材料耐久性及其在各种应用中所需保护措施的重要见解,突出了蒸馏水在腐蚀研究中的作用(Huang and Yang, 2020).
  • 表达担忧:磁化蒸馏水中芳胺的无金属绿色合成:实验方面和分子动力学模拟。: 尽管表达了担忧,但本文首次提出了一种使用磁化蒸馏水来合成芳胺的新方法,强调了蒸馏水在绿色化学中的创新应用(Simpson, 2020).
  • 撤稿:磁化蒸馏水中芳胺的无金属绿色合成:实验方面和分子动力学模拟。: 这篇撤稿的文章讨论了蒸馏水在芳胺绿色合成中的应用,强调了蒸馏水应用于化学合成和分析过程的潜力和挑战(Rowan, 2022).
制备说明
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
分析说明
纯度 (GC): ≥ 99.8 %
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.02 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(230 nm): ≥ 70 %
透射率(240 nm): ≥ 80 %
透射率(从270起 nm开始): ≥ 98%
经0.2 µm过滤器过滤
其他说明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律信息
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
71.6 °F - closed cup
闪点(°C)
22 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
商品
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
查看所有结果