主要文件
567692
Millipore
L(-)Sorbose
L-Sorbose, CAS 87-79-6, is a ketose monosaccharide that has a sweetness equivalent to sucrose.
别名:
L(-)Sorbose, Sorbose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.79
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 8726
方案
≥98% (HPLC)
表单
crystalline solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white to off-white
溶解性
water: soluble
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
OC(C(O)CO)C(O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3