产品名称
利福平, Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent RNA polymerase in bacteria by forming an inactive complex.
品質等級
化驗
~97-102% (by Assay)
形狀
powder (or crystals)
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
red-brown
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChI 密鑰
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
一般說明
生化/生理作用
DNA依赖性RNA聚合酶
警告
重構
其他說明
Levin, M.E. and Hatfull, G.F.1993.Mol.Microbiol.8, 277.
Wehrli, W., et al. 1968.Proc.Natl.Acad.Sci. USA61, 667.
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1