主要文件
55714
Millipore
核糖核酸,来源于酵母
别名:
核糖核酸,来源于酵母
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352208
NACRES:
NA.51
描述
Merck USA index - 14, 8203
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white to off-white
溶解度
soluble (1N NaOH (5%))
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
参与蛋白合成的多核苷酸。存在于细胞核和细胞质中。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。
其他說明
Holley, R.W., et al. 1961.J. Biol. Chem.236, 200.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1