形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
含有5种高度纯化的蛋白质,分子量从12.4 kDa到290 kDa不等。当用洗脱缓冲液重组后,在TSK-Gel G300SW柱上运行并在280 nm监测时,每个蛋白的峰值强度大致相同。
每小瓶含有足够进行大约5–10次试验的材料。每小瓶每种蛋白质200 µg x 5 个蛋白质 = 每小瓶1000 µg总蛋白质。每小瓶还含有~5 mg蔗糖作为载体。
*Toyosoda Industry Co., Ltd。
每小瓶含有足够进行大约5–10次试验的材料。每小瓶每种蛋白质200 µg x 5 个蛋白质 = 每小瓶1000 µg总蛋白质。每小瓶还含有~5 mg蔗糖作为载体。
*Toyosoda Industry Co., Ltd。
含有5种高度纯化的蛋白质,分子量从12.4 kDa到290 kDa不等。当用洗脱缓冲液重组后,在TSK-Gel G300SW柱上运行并在280 nm监测时,每个蛋白的峰值强度大致相同。标志物包括:细胞色素c, 12,400;肌激酶,32,000;烯醇酶,67,000;乳酸脱氢酶,142,000;谷氨酸脱氢酶,290,000。
注意:5T = 5次检测。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
用100 µl的100 mM磷酸钠缓冲液复溶,pH 7.0,含200 mm NaCl。如果用较低的离子强度缓冲液(即<0.1 M NaCl)复溶材料,细胞色素c可能与硅胶柱非特异性地相互作用,并错误地迁移。应用20 µl到分析级柱,如TSK-Gel G3000SW (0.75 x 60 cm)。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1