主要文件
5.32757
Sigma-Aldrich
RIPK2抑制剂,OD36
别名:
RIPK2抑制剂,OD36
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H15ClN4O2
分子量:
330.77
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
效力
5.3 nM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
light beige
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种细胞可渗透的,含吡唑并吡啶的大旋回衍生物,可作为受体相互作用蛋白 2 的强效、选择性、ATP 竞争性和可逆抑制剂(RIPK2,IC50 = 5.3 nM)。研究表明,对 366 种其他蛋白激酶的活性影响最小。在较高浓度(100 nM)下,抑制 ALK-2、盐诱导激酶 2(SIK2)、2B 型激活素受体(ACVR2B)和 II 型激活素受体 1(ACVRL1)约 80%。在体内腹膜炎模型(6.25 mg/kg,腹腔注射)中,阻断 RIPK2 自体磷酸化以及由戊二酰二肽(MDP)诱导的下游 NF-κB 和 MAP 激酶信号传导,并减少 MDP 诱导的中性粒细胞和淋巴细胞的细胞浸润。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是因批次特异性的。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
一种细胞可渗透的,含吡唑并吡啶的大旋回衍生物,可作为受体相互作用蛋白 2(RIPK2,IC50 = 5.3 nM)的强效、选择性和 ATP 竞争性抑制剂。在约 20 倍的浓度下,抑制(100 nM 时抑制约 80%)ALK-2,盐诱导性激酶 2(SIK2)、2B 型激活素受体(ACVR2B)和 II 型激活素 A 受体的活性。1(ACVRL1),但不影响 366 种其他蛋白激酶的活性。在体内腹膜炎模型(6.25 mg/kg)中,阻断 RIPK2 自体磷酸化以及由戊二酰二肽(MDP)诱导的下游 NF-κB 和 MAP 激酶信号传导,并减少 MDP 诱导的中性粒细胞和淋巴细胞的细胞浸润。
受体相互作用蛋白 2(RIPK2,IC₅₀ = 5.3 nM)的细胞渗透性、强效、选择性和 ATP 竞争性抑制剂。
生化/生理作用
主靶
RIPK2
细胞可透过性:是
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
Tigno-Aranjuez, J.T., et al. 2014.J. Biol. Chem.289, 29651.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3