主要文件
5001S
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
29-31 g/dL protein (Biuret), USA Origin, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
别名:
30% Liquid Sampling Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41141801
NACRES:
NA.28
product name
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, 30% BSA, liquid
等級
special quality (Various)
品質等級
形狀
liquid
包裝
pkg of 4 × 50 L
來源
USA origin
濃度
30% BSA
技術
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
異物活動
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
81070N, 81077N, 81177N, 820464
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3