主要文件
4.90205
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium octylsulfate
for synthesis
别名:
1-Ethyl-3-methylimidazolium octylsulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
320.45
分類程式碼代碼:
12352107
形狀
liquid
pH值
2.9 ( in H2O)
mp
-9 °C
密度
1.095 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H18O4S.C6H11N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;1-3-8-5-4-7(2)6-8/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);4-6H,3H2,1-2H3/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DAFDIILBFQKIIA-UHFFFAOYSA-M
一般說明
for synthesis
分析報告
Purity (HPLC)≥ 98.0 %Identity (NMR)passes testHalides (IC)≤ 0.1 %Water (K. F.)≤ 1.0 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3