主要文件
4.90001
Sigma-Aldrich
1-乙基-1-甲基咪唑鎓三(五氟乙基)三氟磷酸酯
for synthesis
别名:
1-乙基-1-甲基咪唑鎓三(五氟乙基)三氟磷酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11F18N2P
分子量:
556.17
分類程式碼代碼:
12352107
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
liquid
mp
-1 °C
密度
1.71 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
纯度(HPLC,面积%): ≥ 98.0 %
鉴别(NMR):通过测试
卤化物: ≤ 0.1 %
水(K.F.): ≤ 1.0 %
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3