主要文件
487052
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide
≥ 99% (TLC), solid, N-acetyl-β-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
别名:
p-硝基苯基-N-乙酰基-β-D-氨基葡糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18N2O8
CAS号:
分子量:
342.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
p-硝基苯基-N-乙酰基-β-D-氨基葡糖苷, Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
off-white
溶解度
0.1 M citrate buffer, pH 4.2: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
一般說明
用于快速比色测定人尿中N-乙酰基-β-氨基葡萄糖苷酶活性的有用底物。
警告
毒性:标准处理(A)
準備報告
可能需要加热(37°C)才能完全溶解。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Jung, K., and Becker, S. 1991.Biomed.Biochim.Acta50, 861.
Maruhn, D. 1976.Clin. Chim.Acta73, 453.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3