480910
4.80910
制药生产
1 of 10
SAFC
1.00986
酒精
Supelco
1.00983
乙醇
1.06482
氢氧化钠颗粒
1.00971
1.00314
盐酸
4.80940
Ethanol 20 % (v/v) with 150 mMol/L sodium chloride solution
1.11727
1.37020
氢氧化钠
1.10165
1.07017
无水乙醇
EMPROVE® EXPERT
500
0.9704 g/cm3 at 20 °C
mixture
2-30°C
生物制药生产_生物工艺细胞培养_制剂-默克生命科学
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
免费 - 注册下载
可通过订阅或付费获得