方案
>97% (SDS-PAGE)
质量水平
表单
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
从人骨髓瘤血浆中纯化的天然IgA。从骨髓瘤供体血浆中纯化的人免疫球蛋白A1。轻链的同种型(κ或λ)将因批次而异,具体取决于起始物料。
包装
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在150 mM NaCl,10 mM磷酸钠缓冲液(pH 7.4)中。
制备说明
由经认证测试对HBsAg以及HCV、HBc、HIV1和HIV2抗体无反应性的血浆制制备而成。
重悬
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
分析说明
免疫电泳对人全血清 & 人IgA抗血清的单一arc₁
其他说明
IgA骨髓瘤通常在分子量方面是异质的。该制剂可以包含IgA1的单体形式和多聚体形式。合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1