物種活性
chicken, rat, human, mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr850)
基因資訊
human ... PPP1R12A(4659)
特異性
Thr850磷酸化的重组截短鸡MYPT1
免疫原
对应于鸡MYPT1氨基酸残基845-855的肽;该序列与人MYPT1的氨基酸848-858相同,853位有磷酸化Thr。
應用
使用经验证可用于WB的该抗磷酸化MYPT1(Thr850)抗体检测磷酸化MYPT1(Thr850)。
研究子类别
激酶 & 磷酸酶
激酶 & 磷酸酶
研究类别
信号传导
信号传导
品質
通过免疫印迹对磷酸化的MYPT1 底物进行了常规评估
標靶描述
80 kDa
外觀
在 30% 甘油,0.07M Tris-甘氨酸,pH 7.4、0.135M NaCl 和 0.035% 叠氮化钠作为防腐剂的溶液中的蛋白 A 纯化的兔 IgG。
形式:纯化
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析報告
对照
由ROKa/ROCK-II磷酸化的MYPT1 底物
由ROKa/ROCK-II磷酸化的MYPT1 底物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Substrate specificity and inhibitors of LRRK2, a protein kinase mutated in Parkinson's disease.
The Biochemical Journal null
Rescue treatment with a Rho-kinase inhibitor normalizes right ventricular function and reverses remodeling in juvenile rats with chronic pulmonary hypertension.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology null
An extract from brown rice inhibits signal transduction of angiotensin iI in vascular smooth Muscle cells.
American Journal of Hypertension null
Comparison of contractile mechanisms of sphingosylphosphorylcholine and sphingosine-1-phosphate in rabbit coronary artery.
Cardiovascular Research null
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 142(2), e59-e65 (2011-03-15)
Radial arteries are increasingly used as conduits for coronary artery bypass grafts. However, vasospasm continues to be a major concern in radial artery grafts. Rho kinase plays a critical role in vascular contraction through phosphorylation of the regulatory subunit myosin