物種活性
mouse, bovine, human, rat
應無反應活性
canine
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SOD2(6648)
一般說明
超氧化物歧化酶(SOD)是一种抗氧化酶,参与活性氧(ROS)的防御系统。SOD 催化超氧自由基阴离子(O2-)歧化为过氧化氢,然后通过谷胱甘肽过氧化物酶和过氧化氢酶将其催化成无毒的 O2 和 H2O。已经鉴定出了几种 SOD。这些包括细胞内铜、锌超氧化物歧化酶(Cu、Zn SOD/SOD1),线粒体锰超氧化物歧化酶(Mn SOD/SOD2)和细胞外铜、锌超氧化物歧化酶(EC SOD/SOD3)。含 80 kDa 四聚体酶 SOD2 的锰位于线粒体基质中,紧邻主要的内源超氧化物源(线粒体呼吸链)。
特異性
识别 MnSOD,分子量 24 kDa。
免疫原
重组人 MnSOD(锰超氧化物歧化酶)。
應用
免疫组化(石蜡):
10 μg/mL 先前批次的抗体在石蜡包埋的大鼠脑组织切片中检测到 MnSOD。
10 μg/mL 先前批次的抗体在石蜡包埋的大鼠脑组织切片中检测到 MnSOD。
抗 Mn-SOD 抗体是抗 Mn-SOD 的抗体,可用于 IH、IH(P)& WB。
品質
通过蛋白质印迹对 MCF-7、A431 或大鼠 L6 RIPA 细胞的 RIPA 裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL 的该抗体在大鼠 L6 RIPA 细胞的 RIPA 裂解液中检测到 MnSOD。1-4 μg/mL 先前批次的抗体在人 MCF-7、A431 和大鼠 L6 RIPA 细胞的 RIPA 裂解液中检测到 MnSOD。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL 的该抗体在大鼠 L6 RIPA 细胞的 RIPA 裂解液中检测到 MnSOD。1-4 μg/mL 先前批次的抗体在人 MCF-7、A431 和大鼠 L6 RIPA 细胞的 RIPA 裂解液中检测到 MnSOD。
標靶描述
~24 kDa
外觀
在含有 70% 储存缓冲液 0.1 M Tris-甘氨酸,pH 7.4、0.15 M NaCl,0.05% 叠氮化钠和 30% 甘油的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
形式:纯化的
分析報告
对照
lL6 细胞裂解液、大鼠脑组织提取物。
lL6 细胞裂解液、大鼠脑组织提取物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Low concentrations of methamphetamine can protect dopaminergic cells against a larger oxidative stress injury: mechanistic study.
Testing null
Metabolic utilization of exogenous pyruvate by mutant p53 (R175H) human melanoma cells promotes survival under glucose depletion.
Cancer Biology & Therapy null
Manganese superoxide dismutase expression in human cancer cells: a possible role of mRNA processing.
Free Radical Research Communications, 12-13 Pt 2, 771-778 (1991)
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 301(3), G537-G546 (2011-07-02)
Mitochondrial superoxide dismutase (SOD2) prevents accumulation of the superoxide that arises as a consequence of oxidative phosphorylation. However, SOD2 is a target of oxidative/nitrosative inactivation, and reduced SOD2 activity has been demonstrated to contribute to portal hypertensive gastropathy. We investigated
Free radical biology & medicine, 40(6), 1004-1016 (2006-03-17)
The free radical scavenger WR1065 (SH) is the active thiol form of the clinically approved cytoprotector amifostine. At doses of 40 microM and 4 mM it can activate the redox-sensitive nuclear transcription factor kappaB (NFkappaB) and elevate the expression of