Key Documents
3570
Millipore
甘氨酸
别名:
甘氨酸, 氨基乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.54
化驗
>99% (by assay)
品質等級
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤100 CFU/g Total microorganism
≤6.0 EU/g Endotoxin
顏色
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 250 mg/mL
正離子痕跡
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
非必需、不旋光、非手性氨基酸。它在20种天然氨基酸中是最小的氨基酸。作为一种抑制性神经递质,特别是在脑干和延髓中。在胎儿中脑细胞培养中显示可阻断NMDA刺激的多巴胺释放。此外,还报道可增加大脑皮层神经元中的NMDA受体介导的突触电位。
非极性、不带电氨基酸。
生化/生理作用
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA受体的变构调节器。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Shapiro, S. 1997.Neurosurgery 40, 168.
Mount, H., et al. 1991.Mol.Pharmacol.39, 205.
Thompson, A.M., et al. 1989.Nature338, 422.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2