Key Documents
353905
Sigma-Aldrich
谷胱甘肽单乙酯
>90% (TLC), solid, GSH-MEE transport, Calbiochem®
别名:
谷胱甘肽单乙酯, γ-GCE,L-γ-谷氨酰-L-半胱氨酰甘氨酸乙酯,GSH-MEE
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21N3O6S
分子量:
335.38
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.77
product name
谷胱甘肽单乙酯, Cell-permeable derivative of glutathione (GSH) that undergoes hydrolysis by intracellular esterases to release GSH.
品質等級
化驗
>90% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C12H21N3O6S/c1-2-21-10(17)5-14-11(18)8(6-22)15-9(16)4-3-7(13)12(19)20/h7-8,22H,2-6,13H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)(H,19,20)/t7-,8-/m0/s1
InChI 密鑰
JKRODHBGNBKZLE-YUMQZZPRSA-N
一般說明
谷胱甘肽(GSH)的细胞渗透性衍生物,通过细胞内酯酶水解释放GSH。GSH-MEE的有效运输已用于保护细胞免受辐射,氧化剂和各种有毒化合物(包括重金属)的损害。一种防止细胞损伤(如白内障和线粒体变性)的保护剂。
谷胱甘肽(GSH)的细胞渗透性衍生物,通过细胞内酯酶水解,从而增加许多组织和细胞类型中细胞内GSH的浓度。GSH-MEE的有效运输已用于保护细胞免受辐射,氧化剂和各种有毒化合物(包括重金属)的损害。一种防止细胞损伤(如白内障和线粒体变性)的保护剂。
生化/生理作用
主要靶标
GSH-MEE的有效运输
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。溶液中不稳定;仅在使用前进行复溶。
其他說明
Grattagliano, I., et al. 1995.J. Pharmacol.Exp.Ther.272, 484.
Martensson, J., et al. 1993.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 90, 317.
Anderson, M.E., and Meister, A. 1989.Anal.Biochem.183, 16.
Anderson, M.E., et al. 1985.Arch.Biochem.Biophys.239, 538.
Wellner, V.P., et al. 1984.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 81, 4732.
Puri, R.N., and Meister, A. 1983.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 80, 5258.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1