Key Documents
345788
Sigma-Aldrich
β-半乳糖苷酶,大肠埃希菌
别名:
β-半乳糖苷酶,大肠埃希菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
Escherichia coli
品質等級
形狀
lyophilized solid
比活性
≥600 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 2%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
天然大肠埃希菌 β-半乳糖苷酶。真核细胞中未发现的一种可诱导的酶,用作报告基因。用于评估转染的有效性。也用于ELISA和免疫细胞化学技术。组织化学底物包括X-Gal(目录编号203782)。
天然大肠埃希菌 β-半乳糖苷酶。真核细胞中未发现的一种可诱导的酶,用作报告基因。用于评估转染的有效性。也用于ELISA和免疫细胞化学技术。组织化学底物包括X-Gal(目录编号203782)。
包裝
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在37°C下,每分钟水解1.0 µmol硝基苯基-β-半乳糖苷的酶量。
其他說明
Zeleny, R., et al. 1997.Anal.Biochem.246, 96.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3