主要文件
341273
Sigma-Aldrich
因子D,人
Factor D, Human, is a native single-chain glycoprotein with serine protease activity. Cleaves, and thus activates, Factor B during activation of complement via the alternative pathway.
别名:
C3 Activator Convertase, Adipsin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
质量水平
方案
≥90% (SDS-PAGE)
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
运输
wet ice
储存温度
−70°C
一般描述
来自人血清的天然因子D。由222个氨基酸组成的单链糖蛋白,存在于正常人血清中的,,浓度约为1.4 µg/mL。一种丝氨酸蛋白酶,在通过替代途径激活补体的过程中裂解并因此激活因子B。最新显示与脂肪素相同,脂肪素是一种由脂肪细胞分泌到血液中的丝氨酸蛋白酶。
生化/生理作用
IgG、IgA、IgM、因子H、因子B或白蛋白:≤痕量
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在PBS(pH 7.2)中。
制备说明
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重悬
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他说明
Jing, H., et al. 1999.EMBO J.18, 804.
Volankis, J.E., et al. 1985.N. Engl. J. Med. 312, 395.
Niemann, M.A., et al. 1984.J. Immunol. 132, 809.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1