主要文件
259580
Sigma-Aldrich
2-脱氧-D-半乳糖
Hexose analog that can be incorporated into rat gangliosides GM2 and GD3 in positions normally occupied by galactose.
别名:
2-脱氧-D-半乳糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O5
CAS号:
分子量:
164.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
O[C@@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
VRYALKFFQXWPIH-HSUXUTPPSA-N
一般說明
一种己糖类似物,可以在通常被半乳糖占据的位置掺入大鼠神经节苷脂GM2和GD3中。已经提出2-脱氧-D-半乳糖可用作岩藻糖基化的抑制剂。它也已用于竞争性洗脱Anadarin P凝集素(来自血蛤的半乳糖基结合凝集素)。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存6个月。
其他說明
Lorenzini, C.G., et al. 1997.Neurobiol.Learn.Mem.68, 317.
Kohla, G., et al. 1993.FEBS Lett.327, 63.
Dam, T.K.1992.Mol.Cell.Biochem.117, 1.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3