主要文件
219265
Sigma-Aldrich
过氧化物检测试剂盒
别名:
Catalase Activity Assay Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116133
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 96 tests
质量水平
比活
0.25 - 4 nmol/min⋅mL
包装
pkg of 1 96-well plate(s)
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
输入
sample type cell lysate
sample type tissue homogenate(s)
sample type erythrocyte lysate
sample type plasma
sample type serum
检测方法
colorimetric
储存温度
2-8°C
一般描述
用于测定血浆、血清、红细胞裂解液、组织匀浆和细胞裂解液中过氧化氢酶(CAT)活性的灵敏分光光度法(540 nm)。测定范围:0.25-4 nmol/min/ml。包含足以进行 96 次测试的试剂。
组分
检测缓冲液、样品缓冲液、甲醛标准液、过氧化氢酶、氢氧化钾、甲醇、过氧化氢、紫红色(显色剂)、高碘酸钾、96 孔板、板盖
警告
毒性:多个毒性值,请参阅MSDS(O)
制备说明
• 1X 检测缓冲液:用 18 ml HPLC 级水稀释 2 ml 10X 检测缓冲液浓缩液。该最终 1X 检测缓冲液(100 mM 磷酸钾,pH 7.0)应用于分析中。当在 4°C 下储存时,这种稀释的 1X 检测缓冲液可稳定保存至少两个月。•1X 样品缓冲液:用 45 ml HPLC 级水稀释 5 ml 10X 样品缓冲液浓缩液。将最终 1X 样品缓冲液(25 mM 磷酸钾,pH 7.5,含 1 mM EDTA 和 0.1% BSA)应用于稀释甲醛标准品、过氧化氢酶(对照)和样品,然后进行分析。当在 4°C 下储存时,这种稀释的 1X 样品缓冲液可稳定保存至少两个月。•甲醛标准品:该小瓶包含 4.25 M 甲醛。提供的试剂为即用型。•过氧化氢酶(对照):该小瓶包含牛肝过氧化氢酶(CAT)的冻干粉,并用作阳性对照。通过向小瓶中加入 2 ml 1X 样品缓冲液并充分涡旋来重悬 CAT。取 100 µl 重组酶,并用 1.9 ml 1X 样品缓冲液稀释。稀释酶每孔 20 µl 的等分试样在减去背景吸光度后的吸光度约为 0.29。稀释的酶可稳定保存 30 分钟。重悬的 CAT 在 -20°C 下可稳定保存一个月。•氢氧化钾:小瓶包含氢氧化钾(KOH)沉淀。将小瓶放在冰上,添加 4 ml HPLC 级冷水,涡旋震荡,得到 10 M 溶液。[警告:当氢氧化钾颗粒溶解在水中时会产生热量。如果在 4°C 下保存,该 KOH 溶液至少可以稳定保存三个月。]•过氧化氢:该小瓶包含 8.82 M 过氧化氢溶液。用 9.96 ml HPLC 级水稀释 40 µl 过氧化氢。稀的过氧化氢溶液可稳定保存 2 小时。•Purpald(显色剂):该小瓶包含 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑(Purpald)(溶于 0.5 M 盐酸中) 。提供的试剂为即用型。•高碘酸钾:该小瓶包含高碘酸钾(溶于 0.5 M 氢氧化钾溶液)。提供的试剂为即用型。
注意:过热会使过氧化氢酶失活。在样品制备和测定过程中,酶应保持低温。通常,过氧化氢酶在高稀释度下非常不稳定。建议以浓缩液储存样品,在进行检测的 30 分钟内稀释样品。A.组织匀浆1.解剖前,用 pH 7.4 的磷酸盐缓冲盐水(PBS)溶液灌注组织或冲洗组织,以去除任何红细胞和凝块。2.在冰上,将每克组织置于 5-10 ml 冷的缓冲液(即 50 mM 磷酸钾,pH 7.0,含 1 mM EDTA)中进行匀浆。3.在 4°C 下离心,10,000 x g,离心 15 分钟。4.取出上清液进行测定,并保存在冰上。如果不是同一天进行测定,则将样品在 -80°C 下冷冻。该样品可稳定保存至少一个月。B.细胞裂解液1.离心收集细胞(即在 4°C 下,1000-2000 x g,离心 10 分钟)。对于贴壁细胞,请勿使用蛋白水解酶进行收获;最好使用橡皮刮子2。在 1-2 ml 冷的缓冲液(即 50 mM 磷酸钾,pH 7.0,含 1 mM EDTA)中在冰上匀浆或超声处理细胞沉淀。3.在 4°C 下离心,10,000 x g,离心 15 分钟。4.取出上清液进行测定,并保存在冰上。如果不是同一天进行测定,则将样品在 -80°C 下冷冻。该样品可稳定保存至少一个月。C.血浆和红细胞裂解液1。使用抗凝剂(例如肝素、柠檬酸盐或 EDTA)收集血液。2.在 4°C 下,700-1000 x g,离心血液 10 分钟。在不干扰白色白细胞层的情况下,移去黄色血浆顶层。将血浆保存在冰上直至测定或在 -80°C 下冷冻。该血浆样品可稳定保存至少一个月。3.去除白色淡黄层(白细胞)并丢弃。4.用 4 倍的填充体积的冰冷的 HPLC 级水裂解红细胞(红细胞)。5.在 4°C 下,10,000 x g,离心 15 分钟。6.收集上清液(红细胞裂解液)进行分析并保存在冰上。如果同一天不测定,则在 -80°C 下冷冻。该样品可稳定保存至少一个月。D.血清1.不使用抗凝剂(例如肝素、柠檬酸盐或 EDTA)收集血液。在 25°C 下让血液凝结 30 分钟。2.在 4°C 下,2000 x g,离心血液 15 分钟。在不干扰白色淡黄层的情况下,移去黄色的血清顶层。。将血清保存在冰上。如果同一天不测定,则在 -80°C 下冷冻。该样品可稳定保存至少一个月。
储存及稳定性
自收到之日起,将试剂盒的所有组件储存于 4°C。
分析说明
计算结果a.计算每种标准品和样品的平均吸光度。b.从标准品 A 本身和所有其他标准品和样品中减去标准品 A 的平均吸光度。c.绘制标准品校正后的吸光度(来自上述步骤 2)随表1中甲醛的最终浓度(M)的变化曲线。典型的标准曲线请参见图 1(下图)。<div class="Bio_doc_image">
图2:典型甲醛标准曲线。
</div>d. 将每个样品校正后的吸光值代入标准曲线的线性回归方程,计算出样品中的甲醛浓度。<div class="Bio_doc_image">
图3:甲醛浓度等式</div>
e. 使用以下等式计算样品的过氧化氢酶活性。一个单位定义为在 25°C 下每分钟将导致形成 1.0 nmol 甲醛的酶量。<div class="Bio_doc_image">图 4:活性等式</div>
其他说明
Wheeler, C.R., et al. 1990.Anal.Biochem.184, 193;
Johansson, L.H., et al. 1988.Anal.Biochem.174, 331.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Ox. Liq. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system, Thyroid
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
访问文档库
Michael J Ryan et al.
Experimental gerontology, 45(11), 882-895 (2010-08-14)
Aging is associated with increased oxidative stress. Muscle levels of oxidative stress are further elevated with exercise. The purpose of this study was to determine if dietary antioxidant supplementation would improve muscle function and cellular markers of oxidative stress in
Syed Kashif Nawaz et al.
Bosnian journal of basic medical sciences, 11(4), 219-222 (2011-11-29)
Oxidative stress due to noise was estimated at cell level using model of growing lymphocytes. Lymphocytes were isolated and cultured using conventional methodology. Cell culture of each group was exposed to sound of frequency 1 KHz during incubation. Three groups
Manal A Aziz et al.
Renal failure, 38(1), 20-26 (2015-11-03)
Oxidative stress has been linked to disease progression, including chronic renal failure (CRF). The aim of the present study was to determine malondialdehyde (MDA) as a sign of lipid peroxidation, and to investigate the association between antioxidant activities and three
Jan Hirsch et al.
Critical care (London, England), 18(2), R50-R50 (2014-03-29)
Ventilator-induced lung injury (VILI) impacts clinical outcomes in acute respiratory distress syndrome (ARDS), which is characterized by neutrophil-mediated inflammation and loss of alveolar barrier function. Recent epidemiological studies suggest that smoking may be a risk factor for the development of
Michael J Ryan et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 63(10), 1015-1026 (2008-10-25)
This study compares changes in the pro-oxidant production and buffering capacity in young and aged skeletal muscle after exposure to chronic repetitive loading (RL). The dorsiflexors from one limb of young and aged rats were loaded 3 times/week for 4.5