主要文件
217356
Sigma-Aldrich
羧肽酶B,猪胰腺
别名:
羧肽酶B,来源于猪胰腺
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.54
生物来源
Porcine pancreas
质量水平
表单
lyophilized
比活
≥100 units/mg protein
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
pI 
6.0
溶解性
water: 1 mg/mL
异质活性
Carboxypeptidase A <1.0%
Chymotrypsin, none detected
Trypsin ≤5%
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
S(Cc3ccccc3)C(=O)C(NC(=O)C2N(CCC2)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCC(=O)O)C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
InChI key
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
天然羧肽酶B催化C端从碱性氨基酸释放,精氨酸、赖氨酸或鸟氨酸从多肽释放。被EDTA和其他Zn2+螯合剂抑制。最佳pH值为7.0-9.0,pI为6.0。
警告
毒性:标准处理(A)
单位定义
一个单位定义为在25°C,pH 7.7下,每分钟水解1.0 µmol摩尔Hip-Arg的酶量。
外形
从360 µM HEPES、1.41 µM氯化锌、1.41 mg/mL海藻糖(pH 7.4)冻干。
重悬
复溶后,等分并冷冻(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存6个月。
其他说明
Folk, J.E.1970.Methods Enzymol.19, 504.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3