方案
≥90% (SDS-PAGE)
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
杂质
IgG, IgA, IgM, C5, Factor H, or Factor I, trace
运输
wet ice
储存温度
−70°C
一般描述
天然人C3b补体成分。任一种补体C3转化酶在肽键77处裂解C3-α链导致产生C3a(M.W.9083)和C3b(M.W.180,000)片段。C3b片段是一种糖蛋白,包括修饰的C3-α链(α′)(M.W.105,000)和完整的C3-β链(M.W.75,000)。新生的C3b具有与各种靶表面形成共价酯键的瞬时能力。一旦与靶表面结合,C3b就成为经典途径和替代途径C5裂解酶的重要亚基。另外,表面结合的C3b具有调理素和免疫粘附活性,其通过与CR1(CD35)补体受体结合而介导。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在PBS中,pH值7.2,通过0.22 µm过滤器过滤。
制备说明
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重悬
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他说明
Wong, W.W. and Fearon, D.T. 1987.Methods Enzymol.150, 579.
Arnout, M.A., et al. 1981.J. Immunol.127, 1348.
Arnout, M.A., et al. 1981.J. Immunol.127, 1348.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1