Key Documents
1.93699
Supelco
十二水合硫酸钾铝
EMPLURA®
别名:
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KAl(SO4)2 · 12 H2O
CAS号:
分子量:
474.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI 密鑰
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1