Key Documents
1.93622
Supelco
磷酸钠 二元 二水合物
EMPLURA®
别名:
sec-磷酸钠, 磷酸二钠, 磷酸氢二钠 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
177.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI 密鑰
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1