主要文件
1.93418
Supelco
草酸二水合物
EMPLURA®
别名:
Oxalic acid dihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS号:
分子量:
126.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
1.93418.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93418.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93418.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.