文件
1.93018
Supelco
草酸二水合物
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Oxalic acid dihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS号:
分子量:
126.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI 密鑰
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93018.0521: 500 g , Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.