Key Documents
1.93220
Supelco
Mercury(II) sulfate - 2
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Mercury(II) sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HgO4S
CAS号:
分子量:
296.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI 密鑰
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93220.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.