文件
1.93024
Supelco
氢碘酸
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
碘化氢
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HI
CAS号:
分子量:
127.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
ACS reagent
bp
127 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
I
InChI
1S/HI/h1H
InChI 密鑰
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93024.0251: 250 mL, Minimum order quantity: 12
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.