主要文件
190080
Sigma-Aldrich
AY 9944
A cell-permeable amphiphilic diamine that blocks cholesterol biosynthesis and its esterification.
别名:
AY 9944, 反式-1,4-(2-氯苄基氨基甲基)环己烷,2HCl,Shh信号传导拮抗剂IV
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H28Cl2N2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
464.30
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
DMSO: 20 mg/mL
water: 20 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].Clc1c(cccc1)CNCC2CCC(CC2)CNCc3c(cccc3)Cl.[H+].[H+]
InChI
1S/C22H28Cl2N2.2ClH/c23-21-7-3-1-5-19(21)15-25-13-17-9-11-18(12-10-17)14-26-16-20-6-2-4-8-22(20)24;;/h1-8,17-18,25-26H,9-16H2;2*1H
InChI 密鑰
NRVIEWRSGDDWHP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞可渗透的两亲性二胺,作为胆固醇生物合成和酯化的有效抑制剂并表现出致畸性。特异性阻断7-脱氢胆固醇还原酶(Δ7-甾醇还原酶;DHC)活性,IC50=13 nM。据报道在大鼠胚胎发生过程中破坏音猬因子(Shh)信号传导。还报道了在成纤维细胞中诱导酸性鞘磷脂酶活性的快速和不可逆的降低。
一种细胞可渗透的两亲性二胺,可阻断胆固醇生物合成和酯化。特异性阻断7-脱氢胆固醇还原酶(Δ7-甾醇还原酶)活性,IC50=13 nM。音猬因子信号传导和致畸性研究中的重要工具。还报道了在成纤维细胞中诱导酸性鞘磷脂酶活性的快速和不可逆的降低。
生化/生理作用
主要靶标
7-脱氢胆固醇还原酶(δ7-甾醇还原酶)
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
靶标IC50:13 nM阻断7-脱氢胆固醇还原酶(δ7-甾醇还原酶)活性
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有害 & 致癌/致畸性(E)
重構
复溶后,等分并冷冻(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。
其他說明
Gofflot, F., et al. 2001.Dev.Dyn.220, 99.
Cooper, M.K., et al. 1998.Science280, 1603.
Incardona, J.P., et al. 1998.Development125, 3553.
Moebius, F.F., et al. 1998.Proc.Natl.Acad.Sci. USA95, 1899.
Yoshida, Y. 1985.J. Biochem.98, 1669.
Kraml, M., et al. 1964.Biochem.Biophys.Res. Commun.15, 455.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Qi Sun et al.
Communications biology, 6(1), 1108-1108 (2023-11-02)
Recent findings have shown that fatty acid metabolism is profoundly involved in ferroptosis. However, the role of cholesterol in this process remains incompletely understood. In this work, we show that modulating cholesterol levels changes vulnerability of cells to ferroptosis. Cholesterol