主要文件
182690
Sigma-Aldrich
AhR激动剂V,VAF347
The AhR Agonist V, VAF347 controls the biological activity of AhR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
别名:
AhR激动剂V,VAF347
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H11ClF3N3
分子量:
349.74
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.51
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥99% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
InChI key
XTKUZTBZRIJTFR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种细胞可渗透的嘧啶基苯胺化合物,以高亲和力直接并可逆地靶向芳烃受体(AhR),并诱导AhR信号传导。据报道可作为一种具有抗炎特性的免疫调节剂。强效抑制B细胞中的IgE分泌,IC50约为2 nM,并抑制树突状细胞介导的T细胞增殖和细胞因子产生。此外,减少B细胞缺陷小鼠的肺嗜酸粒细胞增多症和过敏性炎症。下调PU.1转录因子,损害人单核细胞和朗格汉斯树突状细胞分化。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
Platzer, B., et al. 2009.J. Immunol.183, 66.
Hauben, E., et al. 2008.Blood118, 1214.
Lawrence, B.P., et al. 2008.Blood112, 1158.
Ettmayer, P., et al. 2006.Am. J. Respir.Crit.Care Med.173, 599.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2