文件
1.72571
SAFC
氯化镁 六水合物
extra pure, for table water, FCC, E 511
别名:
Magnesium dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgCl2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
203.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶號碼:
E511
酶委員會索引編號:
232-094-6
法律遵循
FCC
品質等級
形狀
solid
pH值
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
溶解度
468.7 g/L
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
應用
Magnesium chloride hexahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1