主要文件
1.51468
Supelco
Chromolith® RP-8 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column
别名:
Chromolith® Performance RP-8 封端 100-4.6 HPLC柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Chromolith® RP-8封端, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
材料
PEEK column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Chromolith®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
11% Carbon loading
參數
200 bar pressure
45 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
基質
monolithic silica
基質活性組
C8 bonding phase
孔徑
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
Chromolith® 色谱柱均由具有特征性双峰孔结构的整体二氧化硅制成。
Chromolith® Performance RP-8 端封色谱柱具有直径2 μm的大孔隙,色谱柱效率超过80,000块板/米。中孔为 13 nm(130 150 Å),表面修饰物为带有完整封端的十八烷基硅烷。Chromolith® Performance RP-8 端封色谱柱属于USP L7 类别。柱效率相当于 5 μm 颗粒尺寸的全多孔颗粒柱。.Chromolith® Performance RP-8 端封色谱柱适用于LC-MS 应用。
100 mm 长和4.6 mm 内径的柱尺寸是以HPLC系统快速分离复杂样品的最佳选择。
创新的整体化二氧化硅 凭借大孔和中孔的独特组合实现以下优点:
—在非常低的柱背压下实现快速分离
—高基质耐受性,简化的工作流程节约时间和成本
—延长的柱使用时间节约成本
—柱的连接、流动梯度和较高粘度流动相的使用
建议的保护柱为:
带Chromolith® 保护柱芯架 5 mm x 4.6 mm [1.52032的Chromolith® RP-8 端封5-4.6 保护柱芯(3件)[1.52013]
Chromolith® 柱连接器可以将多根色谱柱串联起来,从而大幅提高Chromolith® 柱的分离效率(最高达100,000 板/每柱)。
在任何系统上都能加快您的分离。Chromolith® 整体二氧化硅HPLC 柱
所有Supelco HPLC柱,包括整体Chromolith® 柱,可兼容所有HPLC和UHPLC 仪。
Supelco HPLC 产品:任何LC仪器的最佳选择
分析報告
碳含量:10.4 - 11.9 %
压力: ≤ 30 bar
稳定性测试:通过测试
性能(蒽)
理论塔板数(N/m)(蒽): ≥ 80000
容量系数(蒽):2.0 - 2.5
拖尾因子(USP):0.90 - 1.60 %
选择性
分离因子(蒽/孕酮):1.40 - 1.75
法律資訊
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.