Key Documents
1.51453
Supelco
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
别名:
Purospher® STAR RP-8 封端(5 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Purospher® STAR RP-8封端(5 µm) Hibar® RT 150-4.6, L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
品質等級
特點
endcapped
參數
400 bar pressure
65 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
基質
fully porous particle
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å pore size
工作pH值範圍
1.5-10.5
分離技術
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HPLC色谱柱
Purospher® STAR RP-8封端的pH范围高达10.5,可实现最佳结果和最高灵活性,具有最佳性能和分离效率。Purospher STAR RP-8封端非常适合分离强疏水性化合物和多肽。
分析報告
压力: ≤ 80 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 85000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯): ≥ 1.0
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13